Läs mer
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567590
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10567590 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10567590 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00208DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
CAS 946713-86-6
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C9H9FO3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-fluoro-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-fluoro-3-methoxyphenyl acetic acid, ksc495a9p, 5-carboxymethyl-2-fluoroanisole, benzeneacetic acid, 4-fluoro-3-methoxy, 4-fluoro-3 methoxy phenyl acetic acid, 2-4-fluoranyl-3-methoxy-phenyl ethanoic acid
InChI-nyckel YNNVYROHVVBVFI-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)F
IUPAC-namn 2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 184.166
PubChem CID 26188830
Formel vikt 184.17
Procent renhet 95%