Läs mer
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15418405
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418405 5 g 5g
15408405 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15418405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33320.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1373921-14-2
Molekylformel C9H6F4O
Molekylvikt (g/mol) 206.14
MDL-nummer MFCD22201063
InChI-nyckel FWHHVASQHPGQBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 86277670
IUPAC-namn 4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER CC1=C(F)C(=CC(C=O)=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 206.14
Procent renhet 97%