Läs mer
4-Fluoro-3-metylanilin, 97 %
Produktkod. 11462857
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462857 5 g 5g
11472857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15482.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 452-69-7 | C7H8FN | 125,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-69-7
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.15
MDL-nummer MFCD00025294
InChI-nyckel NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-aminotoluene, 4-fluoro-m-toluidine, 5-amino-2-fluorotoluene, 4-fluoro-3-methylbenzenamine, 4-fluoro-3-methylphenylamine, benzenamine, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methyl aniline, 4-fluoro-3-methyl-aniline, 4-fluor-3-methylanilin, pubchem1513
PubChem CID 67981
IUPAC-namn 4-fluoro-3-metylanilin
LEDER CC1=CC(N)=CC=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-methylaniline
Smältpunkt 32°C to 36°C
Densitet 1.12
Kokpunkt 85°C to 86°C (9 mmHg)
Flampunkt 95°C (203°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.537
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2935561
Formel vikt 125.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.