Läs mer
4-Fluoro-3-methylanisole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11422978
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11422978
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18694.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2338-54-7
Molekylformel C8H9FO
Molekylvikt (g/mol) 140.157
MDL-nummer MFCD00042293
InChI-nyckel XZBXPBDJLUJLEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methylanisole, 2-fluoro-5-methoxytoluene, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-benzene, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl, pubchem2623, 4-fluoro-3-methylani, 4-fluoro-3-methylanisol, 3-methyl-4-fluoroanisole, 4-fluoro-3-methylanizole, acmc-1cr5e
PubChem CID 137546
IUPAC-namn 1-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzene
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)OC)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-methylanisole
Densitet 1.07
Kokpunkt 174°C to 175°C
Flampunkt 62°C (143°F)
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 5 g
Beilstein 2080015
Formel vikt 140.16
Procent renhet 98%