Läs mer
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Smältpunkt | 35°C to 40°C |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3254603 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| IUPAC-namn | 4-fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride |
| Formel vikt | 208.63 |
| Procent renhet | 97% |
| Visa mer |