Läs mer
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15481159
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481159 5 g 5g
15478706 250 mg 250mg
15471159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64110.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629672-19-1
Molekylformel C7H6ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 208.63
MDL-nummer MFCD01365818
InChI-nyckel ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methyl-benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-methyl, chloro 4-fluoro-3-methylphenyl sulfone, ablock ab-12-8863, 5-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, 4-fluro-3-methylphenyl-sulfonylchloride, 4-fluoro-3-methylphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2782758
LEDER CC1=C(F)C=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 35°C to 40°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3254603
Känslighet Moisture sensitive
IUPAC-namn 4-fluoro-3-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Formel vikt 208.63
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid