Läs mer
4-Fluoro-3-methylbenzoyl Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-3-methylbenzoyl Chloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClFO/c1-5-4-6(8(9)11)2-3-7(5)10/h2-4H,1H3 |
| Formel vikt | 172.0091 |