Läs mer
4-Fluor-3-(metylkarbamoyl)bensenboronsyra, 96 %
Produktkod. 15400386
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15400386 250 mg 250mg
15490376 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53101.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
CAS: 874219-19-9 | C8H9BFNO3 | 196,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874219-19-9
Molekylformel C8H9BFNO3
Molekylvikt (g/mol) 196.97
MDL-nummer MFCD08235038
InChI-nyckel DVDSMLPVTUSIFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qkk, n-methyl 5-borono-2-fluorobenzamide, 4-fluoro-3-methylcarbamoyl phenyl boronicacid, 4-fluoro-3-methyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-fluoranyl-3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-3-methylamino carbonyl phenyl
PubChem CID 44717580
IUPAC-namn [4-fluor-3-(metylkarbamoyl)fenyl]borsyra
LEDER CNC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 226 °C till 228 °C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.97
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.