Läs mer
4-Fluoro-3-methylphenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11339925
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339925 1 g 1g
11349925 5 g 5g
11359925 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19897.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 452-70-0
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00042296
InChI-nyckel RVYGYYVGWSCWGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-m-cresol, 3-methyl-4-fluorophenol, 2-fluoro-5-hydroxytoluene, 4-fluoro-3-methyl-phenol, phenol, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methylphenol, pubchem1501, 3-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-3-methyl phenol, acmc-209k1i
PubChem CID 2737394
IUPAC-namn 4-fluoro-3-methylphenol
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-methylphenol
Smältpunkt 28°C to 32°C
Densitet 1.134
Kokpunkt 76°C (5 mmHg)
Flampunkt 96°C (204°F)
Odör Phenol-like
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 126.13
Procent renhet 98%