Läs mer
4-Fluoro-3-methylphenol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10480704 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10480704 1 g Glass bottle 1g
10102814 5 g Glass bottle 5g
10577054 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10480704 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 311950010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 452-70-0
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00042296
InChI-nyckel RVYGYYVGWSCWGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-m-cresol, 3-methyl-4-fluorophenol, 2-fluoro-5-hydroxytoluene, 4-fluoro-3-methyl-phenol, phenol, 4-fluoro-3-methyl, 4-fluoro-3-methylphenol, pubchem1501, 3-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-3-methyl phenol, acmc-209k1i
PubChem CID 2737394
IUPAC-namn 4-fluoro-3-methylphenol
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)O)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-methylphenol
Smältpunkt 32.0°C
Färg Colorless to Yellow
Flampunkt 97°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3C6H3(F)OH
Brytningsindex 1.5125 to 1.5145 (20°C, 589nm)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 126.13
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoro-3-methylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.