Läs mer
4-Fluor-3-nitro-5-(trifluormetyl)bensoesyra, 97 %
Produktkod. 15407565
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15407565 250 mg 250mg
15497555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26154.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
CAS: 878572-17-9 | C8H3F4NO4 | 253,109 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 878572-17-9
Molekylformel C8H3F4NO4
Molekylvikt (g/mol) 253.109
MDL-nummer MFCD08282778
InChI-nyckel XCZRYPKVIJEHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24721083
IUPAC-namn 4-fluor-3-nitro-5-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 120°C to 124°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 253.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.