Läs mer
4-Fluor-3-nitro-5-(trifluormetyl)bensoesyra, 97 %
Código de producto. 15497555
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
15497555 1 g 1g
15407565 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15497555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26154.03
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 878572-17-9 | C8H3F4NO4 | 253,109 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 878572-17-9
Molekylformel C8H3F4NO4
Molekylvikt (g/mol) 253.109
MDL-nummer MFCD08282778
InChI-nyckel XCZRYPKVIJEHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,4-fluoro-3-nitro-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24721083
IUPAC-namn 4-fluor-3-nitro-5-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 120 °C till 124 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 253.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.