Läs mer
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluormetyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30406664
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406664 50 mg
30404319 500 mg
30394797 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30406664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF40291850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 878572-17-9
Molekylformel C8H3F4NO4
Molekylvikt (g/mol) 253.11
LEDER OC(=O)c1cc(c(F)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H3F4NO4/c9-6-4(8(10,11)12)1-3(7(14)15)2-5(6)13(16)17/h1-2H,(H,14,15)
Formel vikt 252.9998