Läs mer
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11379925
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379925 5 g 5g
11369925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19899.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 400-93-1
Molekylformel C8H6FNO3
Molekylvikt (g/mol) 183.138
MDL-nummer MFCD00115369
InChI-nyckel PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone
PubChem CID 2734612
IUPAC-namn 1-(4-fluoro-3-nitrophenyl)ethanone
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone
Smältpunkt 45°C to 50°C
Kokpunkt 118°C to 120°C (0.8 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 2211976
Formel vikt 183.14
Procent renhet 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.