Läs mer
4-Fluoro-3-nitroaniline, 98%
Produktkod. 11408316
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408316 25 g 25g
11418316 100 g 100g
11428316 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15371.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 364-76-1 | C6H5FN2O2 | 156.12 g/mol
4-Fluoro-3-nitroanilin används vid framställning av kommersiella hårfärger. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Fluoro-3-nitroanilin används vid framställning av kommersiella hårfärger. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 364-76-1
Molekylformel C6H5FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 156.12
MDL-nummer MFCD00007833
InChI-nyckel LLIOADBCFIXIEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-fluoroaniline, 4-fluoro-3-nitrobenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-3-nitro, aniline, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-aniline, 5-amino-2-fluoronitrobenzene, 4-fluoro-3-nitro-phenylamine, 3-nitro-4-fluoroanailine, 3-nitro-4-fluoro aniline, 4-fluoro-3-nitro aniline
PubChem CID 67768
ChEBI CHEBI:48642
IUPAC-namn 4-fluoro-3-nitroanilin
LEDER NC1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitroaniline
Smältpunkt 94°C to 98°C
Flampunkt 91°C (195°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2210199
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 156.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.