Läs mer
4-Fluoro-3-nitroanilin, TRC
Produktkod. 30395155
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30395155 50 g
1 options
Produktkod. 30395155 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF62195050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitroaniline
CAS 364-76-1
Molekylformel C6H5FN2O2
Kvantitet 50 g
Synonym 4-Fluoro-3-nitrobenzenamine, 3-Nitro-4-fluoroaniline, 4-Fluoro-3-nitrophenylamine, NSC 10293
InChI formel InChI=1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
LEDER Nc1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 156.11