Läs mer
4-fluor-3-nitrobensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10211193
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10211193 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10211193 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02056DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
CAS 42564-51-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H4FNO3
Linjär formel FC6H3(NO2)CHO
MDL-nummer MFCD01861388
Kvantitet 1 g
Synonym 3-nitro-4-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzaldehyde, pubchem22572, acmc-1ao2q, 3-nitro-4 fluorobenzaldehyde, ksc497m9r, 2-fluoro-5-formylnitrobenzene, #, 4-fluoranyl-3-nitro-benzaldehyde
InChI-nyckel ILKWFRCNNILIJW-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])F
IUPAC-namn 4-fluor-3-nitrobensaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 169.111
PubChem CID 598129
Formel vikt 169.11
Procent renhet 97%