Läs mer
4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457776
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457776 250 mg 250mg
15447776 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62720.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218791-09-3
Molekylformel C12H15BFNO4
MDL-nummer MFCD12546515
Synonym 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 46739531
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 64°C to 65°C
Färg Yellow
Kvantitet 250 mg
Beilstein 20289173
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel MOKWUYKZXFBLKR-UHFFFAOYSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
IUPAC-namn 2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvikt (g/mol) 267.063
Formel vikt 267.06
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Solid