Läs mer
4-Fluoro-3-nitrobensensulfonamid, 97 %
Produktkod. 15480798
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15480798 250 mg 250mg
15470798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54516.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 406233-31-6 | C6H5FN2O4S | 220,174 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 406233-31-6
Molekylformel C6H5FN2O4S
Molekylvikt (g/mol) 220.174
MDL-nummer MFCD08703185
InChI-nyckel FAYVDRRKPVJSPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16782487
IUPAC-namn 4-fluor-3-nitrobensensulfonamid
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)N)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-fluoro-3-nitro-benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenesulfonamide, 4-fluoro-3-nitrobenzene sulfonamide, 4-f luoro-3-nitrobenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-fluoro-3-nitro, 4-fluoranyl-3-nitro-benzenesulfonamide
Formel vikt 220.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.