Läs mer
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulfonyl chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulfonyl chloride |
| CAS | 6668-56-0 |
| Molekylformel | C6H3ClFNO4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Fluoro-3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClFNO4S/c7-14(12,13)4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)S(=O)(=O)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.61 |