Läs mer
4-Fluoro-3-nitrobensoesyra, 98 %
Produktkod. 11459722
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459722 5 g 5g
11469722 25 g 25g
11479722 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459722 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10800.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 453-71-4 | C7H4FNO4 | 185,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 453-71-4
Molekylformel C7H4FNO4
Molekylvikt (g/mol) 185.11
MDL-nummer MFCD00007058
InChI-nyckel BOJWTAQWPVBIPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-fluorobenzoic acid, p-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 4-fluoro-3-nitrobenzoicacid, 5-carboxy-2-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitro-benzoic acid, pubchem1306, acmc-1aqvm, 3-nitro-4-flurobenzoic acid
PubChem CID 67987
IUPAC-namn 4-fluor-3-nitrobensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 121°C to 126°C
Kokpunkt 92°C (15 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2107562
Formel vikt 185.11
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.