Läs mer
4-Fluoro-3-nitrobenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 453-71-4 |
| Molekylformel | C7H4FNO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 10311 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4FNO4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(F)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-fluoro-3-nitrobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.11 |
| Formel vikt | 185.0124 |