Läs mer
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile, 97%
Produktkod. 15415117
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415117 1 g 1g
15425117 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32391.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1009-35-4 | C7H3FN2O2 | 166.111 g/mol
4-Fluoro-3-nitrobensonitril, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som en syntetisk och finkemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-Fluoro-3-nitrobensonitril, används som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också som en syntetisk och finkemisk mellanprodukt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Håll borta starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1009-35-4
Molekylformel C7H3FN2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.111
MDL-nummer MFCD01632197
InChI-nyckel LKOWKPGBAZVHOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-3-nitro-benzonitrile, 5-cyano-2-fluoronitrobenzene, 4-cyano-1-fluoro-2-nitrobenzene, benzonitrile, 4-fluoro-3-nitro, 4-fluoro-3-nitrobenzenecarbonitrile, 5-cyano-5-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4796, acmc-1c2vd, 4-fluro-3-nitrobenzonitrile
PubChem CID 2774654
IUPAC-namn 4-fluor-3-nitrobensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Smältpunkt 90°C to 94°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 166.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.