Läs mer
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 97%
Produktkod. 11444217
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444217 25 g 25g
11454217 100 g 100g
11464217 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19676.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 367-86-2 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
4-Fluoro-3-nitrobensotrifluorid används i pre-kolonnderivatiseringstekniken för HPLC med UV/VIS spektrofotometrisk detektion av polyaminer. Det kan användas som derivatiseringsreagens för HPLC-bestämning av polyaminer. Det användes också i syntesen av 2-nitro-4-trifluorometylfenylhydrazin, derivatiseringsreagens för 1,2-diolföreningar och oxosteroider.
  • [3-(2-nitro-4-trifluorometylfenyl)aminofenyl]dihydroxiboran, derivatiseringsreagens för 1,2-diolföreningar och oxosteroider3
  • 1-(3-klorfenyl)-5-trifluormetyl-3-hydrobensimidazol-2-on
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Fluoro-3-nitrobensotrifluorid används i pre-kolonnderivatiseringstekniken för HPLC med UV/VIS spektrofotometrisk detektion av polyaminer. Det kan användas som derivatiseringsreagens för HPLC-bestämning av polyaminer. Det användes också i syntesen av 2-nitro-4-trifluorometylfenylhydrazin, derivatiseringsreagens för 1,2-diolföreningar och oxosteroider. •[3-(2-nitro-4-trifluorometylfenyl)aminofenyl]dihydroxiboran, derivatiseringsreagens för 1,2-diolföreningar och oxosteroider3• 1-(3-klorfenyl)-5-trifluormetyl-3-hydrobensimidazol-2-on
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 367-86-2
Molekylformel C7H3F4NO2
Molekylvikt (g/mol) 209.1
MDL-nummer MFCD00007059
InChI-nyckel HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 3-nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 3-nitro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67778
IUPAC-namn 1-fluor-2-nitro-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Densitet 1.494
Kokpunkt 91°C to 92°C (15 mmHg)
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1880508
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 209.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.