Läs mer
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorid, Mikromol™
Produktkod. 30050726
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30050726 100 mg
1 options
Produktkod. 30050726 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0182.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
CAS 367-86-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H3 F4 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
InChI formel InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-fluor-2-nitro-4-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 209.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 209,01 g/mol