Läs mer
4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride |
| CAS | 367-86-2 |
| Molekylformel | C7 H3 F4 N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-2-nitro-4-trifluoromethylbenzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-5-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)fluorobenzene, 3-Nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-nitrobenzofluoride, 4-Trifluoromethyl-2-nitro-1-fluorobenzene, NSC 10303, α,α,α,4-Tetrafluoro-3-nitrotoluene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F4NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-fluor-2-nitro-4-(trifluormetyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.1 |
| Formel vikt | 209.01 |