Läs mer
4-Fluoro-3-nitrotoluen, 98 %
Produktkod. 15409958
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409958 25 g 25g
15419958 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15409958 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63317.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 446-11-7 | C7H6FNO2 | 155,128 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-11-7
Molekylformel C7H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 155.128
MDL-nummer MFCD00007060
InChI-nyckel OORBDHOQLZRIQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-fluorotoluene, 2-fluoro-5-methylnitrobenzene, 4-methyl-2-nitro-1-fluorobenzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, benzene, 1-fluoro-4-methyl-2-nitro, pubchem1597, acmc-1aqwi, 4-fluro-3-nitrotoluene, 4-fluoro-3-nitro toluene
PubChem CID 136287
IUPAC-namn 1-fluor-4-metyl-2-nitrobensen
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-nitrotoluene
Färg Röd till brun
Kokpunkt 241°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2253853
Formel vikt 155.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.