Läs mer
4-Fluoro-3-phenoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-3-phenoxy benzoic acid |
| CAS | 77279-89-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H9 F O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Fluoro-3-phenoxybenzoic Acid, FCR 3191, FPBA, Benzoic acid, 4-fluoro-3-phenoxy- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9FO3/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(F)c(Oc2ccccc2)c1 |
| IUPAC-namn | 4-fluoro-3-phenoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.21 |
| Visa mer |