Läs mer
4-fluor-3-(tetrazol-5-yl)fenylboronsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11956751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11956751 1 g 1g
11966751 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445460010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 1009303-56-3
Molekylformel C7H6BFN4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.96
MDL-nummer MFCD13176533
InChI-nyckel FELFJHZMQYCKPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl phenylboronic acid, 4-fluoro-3-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid, 4-fluoro-3-1h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid
PubChem CID 11287236
IUPAC-namn [4-fluor-3-(2H-tetrazol-5-yl)fenyl]borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(C2=NNN=N2)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.96
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Fluoro-3-(tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.