Läs mer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7031659
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455577 250 mg 250mg
15445577 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32810.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline is used in the synthesis of trifluoromethylated poly(phenylene oxide). It is used in the preparation of 2-[3-(4-fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl)-ureido]-2-methyl-propionic acid methyl ester by reacting with 2-isocyanato-2-methyl-propionic acid methyl ester. It is also used as a chemical intermediate in the synthesis of agrochemicals, pharmaceuticals and dyes.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113421-98-0
Molekylformel C7H5F4NO
Molekylvikt (g/mol) 195.12
MDL-nummer MFCD09832246
InChI-nyckel JSMGZPOPIVVIRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy-aniline, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy phenylamine, 4-fluoro-3-trifluoro methoxy aniline
PubChem CID 21614378
IUPAC-namn 4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
LEDER NC1=CC(OC(F)(F)F)=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline
Brytningsindex 1.4502
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2810
Formel vikt 195.12
Procent renhet 97%