Läs mer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7029317
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483537 250 mg 250mg
11396839 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26766.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886501-26-4
Molekylformel C7H4F4O2
Molekylvikt (g/mol) 196.101
MDL-nummer MFCD06660257
InChI-nyckel FFKOYFSLPUOIJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethoxy phenol, 4-fluoro-3-trifluoromethoxy-phenol
PubChem CID 17750703
IUPAC-namn 4-fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)OC(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Brytningsindex 1.435
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.1
Procent renhet 97%