Läs mer
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15457575
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457575 250 mg 250mg
11421300 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26372.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1682-10-6
Molekylformel C7H3ClF4O2S
Molekylvikt (g/mol) 262.603
MDL-nummer MFCD01091001
InChI-nyckel AYOKQWBPSUHEQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem8507, acmc-209vib, ksc171m7b
PubChem CID 2737549
IUPAC-namn 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 262.61
Procent renhet 97%