Läs mer
4-fluor-3-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 1682-10-6 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C7H3ClF4O2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, 5-chlorosulphonyl-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, pubchem8507, acmc-209vib, ksc171m7b |
| InChI-nyckel | AYOKQWBPSUHEQU-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)F |
| IUPAC-namn | 4-fluor-3-(trifluormetyl)bensensulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.603 |
| Visa mer |