Läs mer
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499736 1 g 1g
11409746 5 g 5g
11344729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20256.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It finds it uses as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67515-59-7
Molekylformel C8H3F4N
Molekylvikt (g/mol) 189.113
MDL-nummer MFCD00061284
InChI-nyckel CQZQCORFYSSCFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzonitrile, 5-cyano-2-fluorobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl-benzonitrile, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, alpha,alpha,alpha,4-tetrafluoro-m-tolunitrile, 3-trifluoromethyl-4-fluorobenzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, pubchem2743
PubChem CID 144255
IUPAC-namn 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
LEDER C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Smältpunkt 67°C to 69°C
Kokpunkt 193°C to 195°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1960344
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 189.11
Procent renhet ≥98%