Läs mer
4-fluor-3-(trifluormetyl)fenacylbromid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10139679
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10139679 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10139679 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00240DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
CAS 537050-14-9
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H5BrF4O
Kvantitet 1 g
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromid, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacyl bromid, 2-bromo-1-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethyl acetophenone, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenacylbromide, 2-bromo-4'-fluoro-3'-trifluoromethylacetophenone, acmc-209l9v
InChI-nyckel BUNOSKWLVXNWEH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)C(F)(F)F)F
IUPAC-namn 2-brom-1-[4-fluor-3-(trifluormetyl)fenyl]etanon
Molekylvikt (g/mol) 285.036
PubChem CID 2778787
Formel vikt 285.04
Procent renhet 95%