Läs mer
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11453058
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453058 25 g 25g
11433058 1 g 1g
11443058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18776.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61721-07-1
Molekylformel C7H4F4O
Molekylvikt (g/mol) 180.102
MDL-nummer MFCD00043875
InChI-nyckel DHPCRFYUUWAGAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenol, 2-fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-4-tetrafluoro-m-cresol, fhbtf, pubchem4147, acmc-209mvr, ksc495a2b
PubChem CID 601854
IUPAC-namn 4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Kokpunkt 84°C to 86°C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2098736
Formel vikt 180.1
Procent renhet 97%