Läs mer
4-Fluoro-3-[(trifluorometyl)sulfonyl]bensensulfonamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-3-[(trifluoromethyl)sulfonyl]benzenesulfonamide |
| CAS | 1027345-08-9 |
| Molekylformel | C7H5F4NO4S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F4NO4S2/c8-5-2-1-4(18(12,15)16)3-6(5)17(13,14)7(9,10)11/h1-3H,(H2,12,15,16) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(F)c(c1)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.24 |
| Formel vikt | 306.9596 |