Läs mer
4-fluor-5-nitrobensen-1,2-diamin, teknisk kvalitet, Thermo Scientific™
Produktkod. 10786075
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10786075 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10200063 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10786075 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB08542EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 113269-06-0
Molekylformel C6H6FN3O2
Molekylvikt (g/mol) 171.131
InChI-nyckel QZNALIMEKAACKP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3782733
IUPAC-namn 4-fluor-5-nitrobensen-1,2-diamin
LEDER C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])F)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-5-nitrobenzene-1, 2-diamine
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 1,2-benzenediamine,4-fluoro-5-nitro, 1,2-benzenediamine, 4-fluoro-5-nitro, acmc-20ag30, 4,5-diamine-2-fluoronitrobenzene, 5-fluoro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-fluoro-5-nitro-1,2-phenylenediamine
Formel vikt 171.13
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk