missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Fluoro-7-azaindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-7-azaindole |
| CAS | 640735-23-5 |
| Molekylformel | C7 H5 F N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 4-fluoro-, 4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 4-Fluoro-7-azaindole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10) |
| LEDER | Fc1ccnc2[nH]ccc12 |
| IUPAC-namn | 4-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.13 |
| Formel vikt | 136.0437 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?