Läs mer
4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol, TRC
Produktkod. 30134554
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134554 25 mg
30136296 250 mg
30007550 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134554 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF59470025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29270-56-2
Molekylformel C6 H2 F N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 183.1
IUPAC-namn 4-fluoro-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol
LEDER [O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
Formel vikt 183.008