Läs mer
4-fluor-7-nitrobensofurazan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15483939
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483939 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15483939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61336.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 29270-56-2 | C6H2FN3O3 | 183,098 g/mol
4-klor-7-nitrobensofurazan (NBD-klorid) användes i följande studier, syntes av fluorescerande fosfolipid-derivat, NBD-didekanoylfosfatidyletanolamin, syntes av funktionaliserat hydroxynaftofurazan, spektrofotometrisk och spektrofluorescerande fosfolipid-derivat, väte-didekanoylfosfatidyletanolamin, syntes av funktionaliserat hydroxynaftofurazan, spektrofotometrisk och spektrofluorometrisk bestämning av väte-, potassium-lostinratan, väte och ramipril i farmaceutiska formuleringar. Syntes av 7-nitrobensofurazan (NBD)-märkt maleimid, via Diels-Alder-reaktion. NBD-Cl används i stor utsträckning för att märka peptider, proteiner, läkemedel och andra biomolekyler. Det är också ett populärt derivatiseringsreagens för HPLC-analys
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-klor-7-nitrobensofurazan (NBD-klorid) användes i följande studier, syntes av fluorescerande fosfolipidderivat, NBD-didekanoylfosfatidyletanolamin, syntes av funktionaliserat hydroxynaftofurazan, Spektrofoto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
CAS 29270-56-2
Smältpunkt 53 °C till 57 °C
Färg Gult
Flampunkt 110 °C (230 °F)
Molekylformel C6H2FN3O3
MDL-nummer MFCD00010196
Kvantitet 100 mg
Beilstein 1077571
Synonym 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
Löslighetsinformation Det är lösligt i DMSO, DMF, CH3OH, CH3CN och CHCl3.
InChI-nyckel PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-fluor-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol
Molekylvikt (g/mol) 183.098
PubChem CID 122123
Formel vikt 183.1
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.