Läs mer
4-Fluoro-Alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-Gamma-oxo-N,Beta-diphenyl-benzenebutanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Fluoro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-N,beta-diphenylbenzene butanamide |
| CAS | 125971-96-2 |
| Molekylformel | C26 H24 F N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Fluoro-α-(2-methyl-1-oxopropyl)-γ-oxo-N,β-diphenylbenzenebutanamide, 2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxopentanoic acid phenylamide, 4-Fluoro-α-(2-methyl-1-oxopropyl)-γ-oxo-N,β-diphenylbenzenebutanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24FNO3/c1-17(2)24(29)23(26(31)28-21-11-7-4-8-12-21)22(18-9-5-3-6-10-18)25(30)19-13-15-20(27)16-14-19/h3-17,22-23H,1-2H3,(H,28,31) |
| LEDER | CC(C)C(=O)C(C(C(=O)c1ccc(F)cc1)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-(4-fluorophenyl)-2-oxo-1-phenylethyl]-4-methyl-3-oxo-N-phenylpentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.47 |
| Formel vikt | 417.174 |