Läs mer
4-Fluor-alfa-metylstyren, 95 %
Produktkod. 11478126
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478126 250 g 250g
11458126 10 g 10g
11468126 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14147.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 350-40-3 | C9H9F | 136,169 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 350-40-3
Molekylformel C9H9F
Molekylvikt (g/mol) 136.169
MDL-nummer MFCD00042297
InChI-nyckel VIXHMBLBLJSGIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-alpha-methylstyrene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl benzene, 1-fluoro-4-prop-1-en-2-yl benzene, 2-4-fluorophenyl-1-propene, 2-4-fluorophenyl propene, benzene, 1-fluoro-4-1-methylethenyl, 4-fluoro-.alpha.-methylstyrene, 1-fluoro-4-isopropenyl benzene, 1-fluoro-4-isopropenylbenzene, p-fluoro-.alpha.-methylstyrene
PubChem CID 67690
IUPAC-namn 1-fluor-4-prop-l-en-2-ylbensen
LEDER CC(=C)C1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Densitet 1.009
Kokpunkt 183 °C
Flampunkt 53 °C (127 °F)
Brytningsindex 1.511
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2039696
Formel vikt 136.17
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.