Learn More
4-Fluoro-beta-nitrostyrene, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 15421899
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
15421899 100 g 100g
15401899 5 g 5g
15411899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15421899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64613.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store at 99-102°C. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 706-08-1
Molekylformel C8H6FNO2
Molekylvikt (g/mol) 167.14
MDL-nummer MFCD00024824
InChI-nyckel VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
Synonym 1-fluoro-4-2-nitrovinyl benzene, 4-fluoro-beta-nitrostyrene, e-1-fluoro-4-2-nitrovinyl benzene, trans-p-fluoro-beta-nitrostyrene, p-fluoro-beta-nitrostyrene, styrene, p-fluoro-beta-nitro, 1-4-fluorophenyl-2-nitroethylene, trans p-fluorophenyl-1 nitro-2 ethylene french, styrene, p-fluoro-beta-nitro-, e, 1-fluoro-4-e-2-nitrovinyl benzene
PubChem CID 5381680
LEDER [O-][N+](=O)\C=C\C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-beta-nitrostyrene
Smältpunkt 99°C to 102°C
Färg Yellow
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 2208372
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn 1-fluoro-4-[(E)-2-nitroethenyl]benzene
Formel vikt 167.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Solid
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.