Läs mer
4-Fluoro-DL-fenylalanin, 98+%
Produktkod. 11311967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311967 1 g 1g
11321967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07585.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51-65-0 | C9H10FNO2 | 183,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-65-0
Molekylformel C9H10FNO2
Molekylvikt (g/mol) 183.18
MDL-nummer MFCD00002600,MFCD00063064
InChI-nyckel XWHHYOYVRVGJJY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-fluoro-dl-phenylalanine, 4-fluorophenylalanine, p-fluorophenylalanine, 2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, dl-p-fluorophenylalanine, p-fluoro-dl-phenylalanine, alnasid, dl-4-fluorophenylalanine, dl-4-f-phe-oh, h-dl-phe 4-f-oh
PubChem CID 4654
ChEBI CHEBI:84060
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-fluorfenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(F)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-DL-phenylalanine
Smältpunkt ∽254 °C (dekomposition)
Beilstein 29338793
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.