Läs mer
4-Fluoro-DL-phenylglycine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11329555
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329555 5 g 5g
11319555 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329555 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18932.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7292-73-1
Molekylformel C8H8FNO2
Molekylvikt (g/mol) 169.16
MDL-nummer MFCD00066444,MFCD00042727
InChI-nyckel JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
PubChem CID 98313
IUPAC-namn 2-amino-2-(4-fluorophenyl)acetic acid
LEDER NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-DL-phenylglycine
Smältpunkt >300°C
Beilstein 2804849
Kvantitet 5 g
Formel vikt 169.16
Procent renhet 97%