Läs mer
4-fluoro-DL-α -fenylglycin, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10139712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10139712 1 g Glasflaska 1g
10454853 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10139712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367930010
Kemiska identifierare
CAS 7292-73-1
Molekylformel C8H8FNO2
Molekylvikt (g/mol) 169.16
MDL-nummer MFCD00066444,MFCD00042727
InChI-nyckel JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
PubChem CID 98313
IUPAC-namn 2-amino-2-(4-fluorfenyl)ättiksyra
LEDER NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 300°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH(NH2)COOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 169.15
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.