Läs mer
4-Fluoro-L-phenylalanine, 98+%
Produktkod. 11329955
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329955 5 g 5g
11339955 250 mg 250mg
11319955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329955 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19934.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1132-68-9 | C9H10FNO2 | 183.182 g/mol
4-Fluoro-L-fenylalanin är ett substrat för tyrosinhydroxylas (TH) som har använts för att studera regleringen av det enzymet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-Fluoro-L-phenylalanine är ett substrat för tyrosinhydroxylas (TH) som har använts för att studera
regleringen av det enzymet.
Löslighet Löslig i vatten och 0,5
M HCl (50 mg/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1132-68-9
Molekylformel C9H10FNO2
Molekylvikt (g/mol) 183.182
MDL-nummer MFCD00063064
InChI-nyckel XWHHYOYVRVGJJY-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-fluoro-l-phenylalanine, p-fluoro-l-phenylalanine, s-4-fluorophenylalanine, l-4-fluorophenylalanine, h-phe 4-f-oh, s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, unii-e2k2vdk6kk, l-phenylalanine, 4-fluoro, s---p-fluorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 716312
ChEBI CHEBI:44909
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-fluorfenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-L-phenylalanine
Smältpunkt ∽240°C (decomposition)
Beilstein 2416148
Löslighetsinformation Soluble in water and 0.5M HCl (50mg/ml).
Kvantitet 5 g
Formel vikt 183.18
Optisk rotation −25° (c=1 in Water)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.