Läs mer
4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15488437
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488437 5 g 5g
15498437 250 mg 250mg
15478437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51972.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 169243-86-1 | C24H20FNO4 | 405.43 g/mol
4-Fluoro-N-Fmoc-L-fenylalaninderivat introducerades i samarbete med Yu och medarbetare i reflektion till en metod som rapporterats i CH Activation. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Fluoro-N-Fmoc-L-fenylalaninderivat introducerades i samarbete med Yu och medarbetare i reflektion till en metod som rapporterats i CH Activation. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid (DMF).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169243-86-1
Molekylformel C24H20FNO4
Molekylvikt (g/mol) 405.43
MDL-nummer MFCD00191197
InChI-nyckel IXUMACXMEZBPJG-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-fluoro-l-phenylalanine, fmoc-l-4-fluorophenylalanine, fmoc-phe 4-f-oh, fmoc-l-4-fluorophe, fmoc-4-fluoro-l-phe, fmoc-4-fluoro-l-phe-oh, fmoc-l-phe 4-f-oh, fmoc-p-fluoro-phe-oh, l-4-fluoro-phenyl-n-fmoc-alanine, s-n-fmoc-4-fluorophenylalanine
PubChem CID 2734466
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-3-(4-fluorfenyl)propansyra
LEDER OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(F)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Kvantitet 5 g
Beilstein 8287377
Löslighetsinformation Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formel vikt 405.42
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.