Läs mer
4-Fluoro-N-methylaniline, 97%
Produktkod. 15411258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411258 1 g 1g
15421258 5 g 5g
15431258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55105.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 459-59-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
4-Fluoro-N-metylanilin används som modellförening för att studera biotransformationen av sekundära aromatiska aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Fluoro-N-metylanilin används som modellförening för att studera biotransformationen av sekundära aromatiska aminer.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, syraklorid, syraanhydrid och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-59-6
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.146
MDL-nummer MFCD00017942
InChI-nyckel VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68024
IUPAC-namn 4-fluor-N-metylanilin
LEDER CNC1=CC=C(C=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Fluoro-N-methylaniline
Densitet 1.04
Kokpunkt 79°C (11 mmHg)
Flampunkt 76°C (169°F)
Brytningsindex 1.532
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Synonym benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl
Formel vikt 125.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.